Especificaciones
| Admite | 12 cajas (7,62 cm [3 in]) |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Criocajas estándar de 3 pulg. |
| Para utilizar con (equipo) | Congelador ULT vertical |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 679 x 140 x 280 mm |
| Tipo de producto | Rack de acceso lateral |