Especificaciones
| Admite | 8 cajas (100 mm) |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | 8 cajas (100 mm) |
| Para utilizar con (equipo) | Congelador ULT vertical |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 550 x 140 x 205 mm |
| Tipo de producto | Rack de acceso lateral |