Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para congeladores verticales ULT
Código de producto. 15749539 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Admite:
12 cajas (7,62 cm [3 in])
12 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
15 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
16 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
20 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
24 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
25 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
8 cajas (100 mm)
9 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
Cajas de 5,08 o 7,62 cm (2 o 3 pulg.)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
415 x 140 x 168 mm
415 x 140 x 225 mm
415 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 205 mm
550 x 140 x 225 mm
550 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 321 mm
550 x 143 x 315 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 280 mm
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Product Code. 15749539
Only null left
Add to basket
Add to basket
Las gradillas de control de inventario son idóneas para todo tipo de almacenamientos en frío. Se adecúan a todos los tipos de congeladores ULT verticales.
  • Soporta criocajas estándar.
  • Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad.
  • Abertura lateral con asas en la parte delantera para facilitar la recuperación de la caja.
Specifications
Tipo de producto Rack de acceso lateral
Admite Cajas de 5,08 o 7,62 cm (2 o 3 pulg.)
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Criocajas de 2 o 3 pulg.
Para utilizar con (equipo) Congelador ULT vertical
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 550 x 143 x 315 mm
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.