Learn More
Heathrow Scientific™ Gradilla para congelador vertical, acero inoxidable
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16350766 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.)
Cajas de 7,62 cm (3 pulg.)
matriz, red, conjunto:
4 x 3
4 x 4
5 x 4
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite matriz, red, conjunto unitSize
16350766 Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) 5 x 4 cada uno
16340766 Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) 4 x 3 cada uno
16370766 Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) 4 x 4 cada uno
16380766 Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) 5 x 4 cada uno
4 options
Código de producto. 16350766
Marca: Heathrow Scientific™ HS2862HB
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La gradilla para congelador vertical almacena las muestras de forma segura en el congelador. Fabricada con gradillas de acero inoxidable resistentes a la corrosión compatibles con las principales marcas de congeladores verticales.
  • Gradilla para congelador vertical
  • La gradilla cuenta con un asa para facilitar la transferencia
  • Los resistentes soportes de montaje aseguran que las asas se mantengan en su lugar fácil de usar
  • La varilla de bloqueo mantiene las cajas de almacenamiento de tubos en su lugar de forma segura
Especificaciones
Descripción Gradilla para congelador vertical
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Plata
Admite Cajas de 7,62 cm (2 pulg.)
Material Acero inoxidable
Posiciones 1
Forma Rectangular
Apilables Yes
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Cajas de tubos
Modelo HS2862HB
N.º de gradillas 20
N.° por paquete 1 unidad
Envase Caja
Longitud (métrico) 55,6 cm
Longitud (imperial) 22 in
Anchura (imperial) 5,5 in
Altura (imperial) 11 in
Tipo de producto Freezer Storage Rack
Estantes 4 Tiers
Altura (métrico) 28 cm
matriz, red, conjunto 5 x 4
Anchura (métrico) 14,1 cm