Descripción
- Holgura vertical: 165 mm, altura ajustable +/-20 mm
- Con brazo aspersor magnético integrado
- Imán para usar con sensores de brazo aspersor para PG 8535 y PG 8536
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cestillo superior/parte delantera abierta |
| Modelo | O 188/2 |
| Para utilizar con (equipo) | G 7804, G 7883, G7893, G7883CD, PG 8535 y PG 8536 |
| Fondo (métrico) | 475 mm |
| Altura (métrico) | 215 mm |
| Anchura (métrico) | 531 mm |
| Cantidad | 1 Unidad |