Learn More
Miele Professional™ Cestillo superior
Código de producto. 10098194 Tienda Miele Productos
Change view
Click to view available options
:
Dimensiones (F x An x Al): 475 x 381 x 270 mm
Código de producto.
10098194 Dimensiones (F x An x Al): 475 x 381 x 270 mm
1 options
Código de producto. 10098194
Marca: Miele Professional™ 4657890
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Cesta superior O 800/1 para la carga óptima de diferentes insertos
  • Holgura vertical: 200 mm
  • Con brazo aspersor integrado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Cestillo superior
Color Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Lavadoras desinfectadoras, médicas
Fondo (métrico) 475 mm
Altura (métrico) 270 mm
Anchura (métrico) 381 mm