Descripción
- Mitades delantera y trasera adecuadas para insertos
- Eje medio con 10 soportes y 10 boquillas con un diámetro de 4 mm y una longitud de 30 mm
- Holgura vertical: 200 mm
- Con brazo aspersor integrado
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Cestillo superior |
| Color | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Lavadoras desinfectadoras, laboratorio |