Learn More
Miele Professional™ Cesta superior para instrumental de vidrio de cuello estrecho
Código de producto. 10699892 Tienda Miele Productos
Change view
Click to view available options
:
Dimensiones (F x An x Al): 475 x 531 x 250 mm
Código de producto.
10699892 Dimensiones (F x An x Al): 475 x 531 x 250 mm
1 options
Código de producto. 10699892
Marca: Miele Professional™ 3881640
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Cesta superior O 187 para la carga óptima de instrumental de vidrio de cuello estrecho
  • Equipado con 34 boquillas de inyección
  • Holgura vertical de 170 mm
  • No es posible dispensar polvo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo superior/unidad de inyector
Modelo O 187
Fondo (métrico) 475 mm
Altura (métrico) 250 mm
Anchura (métrico) 531 mm
Cantidad 1 Unidad