missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UPF2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15999564
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15999564 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15999564

Marca: Invitrogen PA566888

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

UPF2 Polyclonal Antibody

UPF2 Polyclonal Antibody for ICC/IF

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UPF2
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica UPF2
N.º de referencia del gen Q9HAU5
Alias de gen HUPF2; KIAA1408; Nonsense mRNA reducing factor 2; regulator of nonsense transcripts 2; RENT2; smg-3; smg-3 homolog, nonsense mediated mRNA decay factor; UPF2; UPF2 regulator of nonsense transcripts homolog (yeast); up-frameshift suppressor 2 homolog; yeast Upf2p homolog
Símbolos de los genes UPF2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human UPF2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-107535).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26019
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.