Learn More
UPF1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16826125 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16826125 20 μL 20 microlitros
16816125 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16826125
Marca: Proteintech 283841AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The UPF1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human UPF1. This antibody recognizes human antigen. The UPF1 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno UPF1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 267 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5976
Especies diana Human
Isotype IgG