Learn More
Idex Manguitos de tubos
Código de producto. p-3207711
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
125-165 µm de DE Tubos de conducción
275-315 µm de DE Tubos de conducción
340-380 μm de DETubos de conducción
Color:
Amarillo
Naranja
Verde
Diámetro interior (métrico):
180 µm
330 µm
395 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con Color Diámetro interior (métrico) unitSize
16573232 275-315 µm de DE Tubos de conducción Naranja 330 µm cada uno
16563232 125-165 µm de DE Tubos de conducción Amarillo 180 µm cada uno
13073070 340-380 μm de DETubos de conducción Verde 395 μm paquete de 10
16583232 340-380 μm de DETubos de conducción Verde 395 μm paquete de 10
4 options
Código de producto. 16573232
Marca: Idex 0201781
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Asegúrese de que el puerto se conecte correctamente a los tubos capilares
  • Mantenga la conexión concéntrica con un volumen muerto mínimo
  • Codificadas con colores para facilitar la identificación
Los manguitos no están conectados permanentemente a un empalme para que puedan adaptarse fácilmente a las distintas profundidades de bolsillo de los tubos, lo que minimiza el volumen muerto.Los manguitos están diseñados para su uso con accesorios roscados 10-32 de 0,16 cm (0,06 pulg.) de D.E., para adaptar los tubos capilares a los puertos cónicos estándar.Los manguitos requieren una tuerca apretada con una llave para lograr un sellado adecuado y soportar temperaturas de hasta 125 °C (257 °F) y presiones de hasta 6000 psi (414 bar).
Specifications
Tipo Funda
Color Naranja
Diámetro interior (imperial) 0,013 in
Diámetro interior (métrico) 330 µm
Para utilizar con 275-315 µm de DE Tubos de conducción
Material PEEK