Learn More
Kinesis™ Tubos de acero inoxidable con DE de 0.020 pulg y DI de 0.005 pulg
Código de producto. p-306673
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
5 cm
10 cm
20 cm
Diámetro interior (métrico):
0,125 mm
0,175 mm
1,0 mm
Material:
Acero inoxidable (316)
Acero inoxidable 316
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud global (métrico) Diámetro interior (métrico) Material unitSize
10752527 20 cm 0,175 mm Acero inoxidable 316 cada uno
13000910 5 cm 1,0 mm Acero inoxidable (316) cada uno
13050920 10 cm 0,125 mm Acero inoxidable (316) cada uno
3 options
Código de producto. 10752527
Proveedor: Kinesis™ U128
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tubos de acero inoxidable continuo previamente cortados están especialmente preparados para los exigentes requisitos de los análisis actuales
El acero inoxidable es autoneutralizante de manera natural y forma una capa de oxidación en superficies recién creadas. Idex Heath & Science Scientific realiza pasos adicionales para garantizar la resistencia química de los tubos de acero inoxidable mediante la neutralización manual antes y después de que se corten los tubos en las longitudes especificadas.
  • Tubos de acero inoxidable 316 cortados previamente:
  • Los extremos se cortan y pulen a máquina
  • Se eliminan las rebabas interiores y exteriores de los bordes
  • Los tubos se han neutralizado
  • El interior se ha lavado con isopropanol de grado reactivo
  • Banda codificada por colores para facilitar la identificación del diámetro interior
  • Todos los tubos de acero inoxidable de más de 1 m de longitud están enrollados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tubos
Color Negro
Diámetro interior (imperial) 1/16 pulg
Diámetro exterior (imperial) 0,007 in
Diámetro interior (métrico) 0,175 mm
Longitud global (imperial) 8 pulg
Longitud global (métrico) 20 cm
Material Acero inoxidable 316
Presión máxima 20,900 psi (1.441 bar)