Learn More
Kinesis™ Shut-off Valves
Click to view available options
Color:
Natural
Diámetro exterior (métrico):
0,317 cm
Material:
Tefzel (ETFE)
Presión máxima:
600 psig
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Quickly stop a flow stream
- Withstands pressures up to 500 psi
- Quickly stop a flow stream
- All valves feature 1/4-28 flat-bottom ports and come with fittings.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Material | Tefzel (ETFE) |
| Presión máxima | 600 psig |
| Tipo | Shut-Off Valve |
| Incluye | 1/4-28 fittings for tubing |
| Diámetro exterior (imperial) | 0.125 in. |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,317 cm |