Learn More
Idex Bucles de muestras de PEEK™
Descripción
Los bucles de muestras de polímero de PEEK son biocompatibles y sirven como alternativa al acero inoxidable utilizado en aplicaciones de ciencias de la vida.
- Resistente a los productos químicos y disolventes
- Compatible con válvulas de inyección analítica (Valco) Rheodyne™ y VICI™
- Bucles flexibles para ajustar cualquier válvula de inyección
- Disponible en rangos de volumen de 2 μl a 20 ml
- Volúmenes indicados al ± 10 %, con servicios de calibración exactos disponibles
Cada bucle de muestras calibrado se documenta y se suministra con un certificado de calibración.
Instrumentación analítica, Diagnóstico «in vitro», Biotecnología, Laboratorio
† Esta presión nominal refleja el rendimiento del conector, no del tubo o el puerto. Tenga en cuenta que la presión del conector supera con creces el valor máximo recomendado de presión de funcionamiento de los tubos de polímero de PEEK.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bucle de muestras |
| Material | Polímero PEEK |
| Para utilizar con (aplicación) | Instrumental analítico, Diagnóstico in vitro, Biotecnología, Laboratorio |
| Diámetro interior (imperial) | 0,062 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,15 cm |
| Volumen (métrico) | 20 mL |