Learn More
Kinesis™ Conectores LuerTight™: Tefzel
Código de producto. p-68850
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,04 in
0,05 in
Color:
Natural
Negro
Para utilizar con (equipo):
A hembra M6
Luer hembra x hembra 1/4-28 de fondo plano
Macho 1/4-28
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Color Para utilizar con (equipo) unitSize
13461299 0,05 in Natural Macho 1/4-28 cada uno
13030380 0,05 in Negro A hembra M6 cada uno
12712954 0,04 in Natural Luer hembra x hembra 1/4-28 de fondo plano cada uno
12997729 0,04 in Natural Luer hembra x hembra 1/4-28 de fondo plano cada uno
4 options
Código de producto. 13461299
Marca: Kinesis™ P624
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Comodidad de conexión rápida y desconexión de una conexión Luer
  • Fabricado a partir de polímeros inertes
Los adaptadores Luer de conexión rápida están diseñados para conectar cualquier Luer hembra a cualquier Luer macho en una gran variedad de aplicaciones. Se utilizan con adaptadores Luer Lock macho para una conexión más segura.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador Luer
Diámetro interior (imperial) 0,05 in
Temperatura máx. (métrico) 80 °C
Material ETFE
Color Natural
Para utilizar con (equipo) Macho 1/4-28