Learn More
Kinesis™ Conectores LuerTight™: Tefzel
Descripción
Comodidad de conexión rápida y desconexión de una conexión Luer
- Fabricado a partir de polímeros inertes
Los adaptadores Luer de conexión rápida están diseñados para conectar cualquier Luer hembra a cualquier Luer macho en una gran variedad de aplicaciones. Se utilizan con adaptadores Luer Lock macho para una conexión más segura.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de Luer roscado |
| Diámetro interior (imperial) | 0,04 in |
| Temperatura máx. (métrico) | 80 °C |
| Material | ETFE |
| Color | Natural |
| Para utilizar con (equipo) | Luer hembra x hembra 1/4-28 de fondo plano |