Learn More
Kinesis™ LuerTight™ Fittings: PEEK/Polypropylene
Código de producto. 12997749
Change view
Click to view available options
Material:
PEEK
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
12997749 PEEK cada uno
1 options
Código de producto. 12997749
Marca: Kinesis™ 0201412
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Comodidad de conexión rápida y desconexión de una conexión Luer
  • Manufactured from inert polymers
  • Male Luer Lock x Female 1/4-28 Flat Bottom
  • Lock hub securely holds female luer adapters in place
  • 0.040 in. thru-hole diameter
  • Manufactured from PEEK
Especificaciones
Tipo Adaptador Luer
Material PEEK
Color Red