Learn More
Idex Conectores en Y de baja presión
Descripción
Combine, divida o intersecte flujos de fluidos en todo el sistema
- Fabricado a partir de polímeros inertes
Utilice conectores en Y en una gran variedad de situaciones de baja presión en todo el sistema fluídico. Los conectores en Y generan menos turbulencias y menos gases de disolvente que los conectores en T, lo que mejora los resultados analíticos. Los prácticos orificios de montaje simplifican el montaje de los conectores. Los conjuntos de conectores en Y se suministran completos con tuercas y empalmes.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Conector en Y de baja presión |
| Diámetro interior (imperial) | 0,06 in |
| Tasa de presión | 1000 psi (69 bar) |
| Volumen de barrido | 13,6 μL |
| Incluye | 3 OD x P-335 conexiones sin reborde |
| Material | PEEK |
| Para utilizar con (aplicación) | Divida un flujo o una dos flujos |