Learn More
Idex Fritas: Acero inoxidable
Código de producto. p-68894 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,24 cm
Diámetro exterior (métrico):
0,64 cm
Porosidad:
2 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (métrico) Porosidad unitSize
11528580 0,24 cm 0,64 cm 2 μm paquete de 10
1 options
Código de producto. 11528580 Proveedor Idex N.º de proveedor A100X
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 0,64 cm
Diámetro interior (imperial) 0,094 in
Diámetro interior (métrico) 0,24 cm
Porosidad 2 μm
Material Acero inoxidable