Learn More
Kinesis™ Back Pressure Regulators: Cartridges
Código de producto. p-4882436
Change view
Click to view available options
Presión:
40 psi
75 psi
Volumen de barrido:
125 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Presión Volumen de barrido unitSize
13080410 75 psi 125 μL cada uno
13070410 40 psi 125 μL cada uno
2 options
Código de producto. 13080410
Marca: Kinesis™ 0201716
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For use with Upchurch Scientific™ Back Pressure Regulators
Biocompatible/chemically resistant materials.
Especificaciones
Tipo Cartridge
Volumen de barrido 125 μL
Para utilizar con (aplicación) Back Pressure Regulators
Presión 75 psi