Learn More
Kinesis™ Adaptadores para HPLC
Código de producto. p-68795
Change view
Click to view available options
Conexiones:
Adaptador Luer hembra a macho 10-32
Roscas macho (externas) Luer a 1/4-28 de fondo plano
Material:
ETFE
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Conexiones Material unitSize
15136063 Roscas macho (externas) Luer a 1/4-28 de fondo plano ETFE cada uno
12987739 Adaptador Luer hembra a macho 10-32 ETFE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15136063 Supplier Kinesis™ Supplier No. P625
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Comodidad de conexión rápida y desconexión de una conexión Luer
  • Fabricado a partir de polímeros inertes
Los adaptadores Luer de conexión rápida están diseñados para conectar cualquier Luer hembra a cualquier Luer macho en una gran variedad de aplicaciones. Se utilizan con adaptadores Luer Lock macho para una conexión más segura.
Specifications
Tipo Adaptador
Diámetro interior (imperial) 0,04 in
Conexiones Roscas macho (externas) Luer a 1/4-28 de fondo plano
Material ETFE
Color Natural