missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

uPAR Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (103)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16364574
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16364574 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16364574 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor MA531114

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

uPAR Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (103)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno uPAR
Aplicaciones ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 103
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica PLAUR
N.º de referencia del gen Q03405
Alias de gen Cd87; MO3; Monocyte activation antigen Mo3; Par; plasminogen activator urokinase receptor 3; plasminogen activator, urokinase receptor; PLAUR; Plaur3; sCD87; soluble CD87; uPAR; U-PAR; uPAR-2; uPAR-3; u-plasminogen activator receptor form 2; urinary plasminogen activator receptor 2; urinary plasminogen activator receptor 3; URKR; urokinase plasminogen activator receptor; urokinase plasminogen activator surface receptor; urokinase-type plasminogen activator (uPA) receptor; urokinase-type plasminogen activator receptor
Símbolos de los genes PLAUR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human PLAUR/CD87/uPAR protein (Met1-Arg303).
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5329
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.