Learn More
Invitrogen™ Human uPAR (PLAUR) ELISA Kit
Código de producto. p-7230857
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405113 96 pruebas 1 set
17105549 5 × 96 pruebas cada uno
18537904 96 pruebas paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15405113 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EHPLAUR
ELISA
The Human uPAR (PLAUR) ELISA quantitates Hu uPAR in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu uPAR. Principle of the method The Human uPAR solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El receptor activador del plasminógeno tipo uroquinasa es una molécula clave en la regulación de la activación del plasminógeno de la superficie celular y desempeña un papel importante en muchos procesos normales y patológicos. El ADNc de PLAUR humano codifica 335 aminoácidos incluyendo un péptido de señal previsto de 22 residuos y una porción hidrofóbica de terminal C. Produce una proteína altamente glicosilada de aproximadamente 50 kD en monocitos donde está anclada a la membrana plasmática por enlace glicosilfosfatidilinositol. El PLAUR, también conocido como uPAR, está directamente asociado con el dominio de unión a carbohidratos de SELL en la membrana de los neutrófilos, una asociación análoga a la que existe entre PLAUR y las integrinas beta-2. La movilización de calcio mediada por PLAUR depende de SELL. Los niveles de ARNm de uPAR se correlacionan con el potencial invasivo de los carcinomas endometriales y muestran un aumento de 33 veces en los niveles de ARNm de uPAR en los tumores endometriales en estadio clínico avanzado en comparación con el tejido endometrial normal. Además, el aumento de los niveles de ARNm de uPAR se correlacionó linealmente con la progresión de la etapa de la enfermedad. La expresión de la proteína de uPAR se correlacionó positivamente con la tasa de recurrencia y mortalidad en pacientes con cáncer de endometrio. El uPAR parece ser un marcador de pronóstico útil para el cáncer de endometrio avanzado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q03405
Intervalo del ensayo 16,38-4000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 15 pg
Intervalo de calibración De 15 pg/mL a 4000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Proteasas, peptidasas e inhibidores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-alfa, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 5329
Símbolo de gen CD87,U-PAR,UPAR,URKR
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inflamación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CD87, U-PAR, UPAR, URKR
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min