Learn More
Kern Sohn Unlined Wooden Box for Single Weight
Código de producto. 17302153
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Admite:
Pesa de 100 g
Pesa de 10 g
Pesa de 10 kg
Pesa de 1 g
Pesa de 1 kg
Pesa de 200 g
Pesa de 20 g
Pesa de 20 kg
Pesa de 2 g
Pesa de 2 kg
Pesa de 500 g
Pesa de 50 g
Pesa de 50 kg
Pesa de 5 g
Pesa de 5 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
17302153 Pesa de 1 g cada uno
17322153 Pesa de 2 g cada uno
17342153 Pesa de 5 g cada uno
17362153 Pesa de 10 g cada uno
17382153 Pesa de 20 g cada uno
17302163 Pesa de 50 g cada uno
17322163 Pesa de 100 g cada uno
17332163 Pesa de 200 g cada uno
17352163 Pesa de 500 g cada uno
17372163 Pesa de 1 kg cada uno
17392163 Pesa de 2 kg cada uno
17312173 Pesa de 5 kg cada uno
17332173 Pesa de 10 kg cada uno
17382173 Pesa de 20 kg cada uno
17332183 Pesa de 50 kg cada uno
15 options
Código de producto. 17302153
Marca: Kern Sohn 337010200
Solo quedan null
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Wooden case for a single weight.
  • Wooden
  • For button/compact weight design
Specifications
Descripción Unlined
Material Wood
Para utilizar con (equipo) Class F2 and M1 Weights
Admite Pesa de 1 g