Learn More
SHOWA™ Unlined 13 in. Chemical Resistance Nitrile Gloves, 15 mil
Descripción
Los guantes de nitrilo de 15 mil sin forro protegen contra abrasiones, perforaciones y enganches. Ideal para proteger frente a una amplia gama de disolventes, grasas animales y otros productos químicos.
- Nitrilo al 100 % sin forro y no compatible
- El acabado de agarre Bisque facilita y hace más seguro el trabajo en húmedo
- Longitud de 13 pulg.
- Protege frente a una amplia gama de disolventes, aceites, grasas animales y otros productos químicos
- Resistencia mecánica
- El diseño ergonómico maximiza la comodidad
- Entre las aplicaciones ideales se incluyen el tratamiento y la pulverización químicas, la preparación de revestimientos, laboratorio, pintura, lavado y limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Cat. III, CE |
| Chlorinated | No |
| Color | Verde |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | Pequeño |
| Grosor (imperial) | 15 mil |
| Grosor (métrico) | 0,38 mm |
| Norma EN388 | EN 388:2016 2001X |
| Mostrar más |