Learn More
Cóctel de centelleo líquido Universol- ES, MP Biomedicals™
Código de producto. p-4403590 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 gal.
4 x 1 gal.
Tamaño de la unidad:
15.14 litro
3.79 litro
15762252 1 gal. 3.79 litro
15772252 4 x 1 gal. 15.14 litro
2 options
Código de producto. 15762252
Marca: MP Biomedicals 0188248001
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Universol- ES liquid scintillation cocktail
Densidad 0.9 to 1.0g/mL at 20°C
Cantidad 1 gal.
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Universol ES
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethoxylated nonylphenol, PXE, 2-methoxyethanol