Learn More
Fisherbrand™ Universal Vials with Polypropylene Cap
Código de producto. 14823562 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
28 ml
30 ml
Cantidad:
125/paq.
500/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad unitSize
14823562 28 ml 125/paq. paquete de 125
14833562 30 ml 500/paq. paquete de 500
2 options
Código de producto. 14823562
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Manufactured from Type III Soda Lime Glass with polypropylene cap. Fisherbrand™ Universal Vials with Polypropylene Cap are suitable for media, diagnostic and sample collection applications.
  • Vidrio sódico-cálcico Tpo III
  • Tapón de rosca de polipropileno
  • Frasco de color transparente
  • Cuello de rosca
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 27 mm
Material Vidrio sodocálcico (tipo 3)
Volumen (métrico) 28 ml
Para utilizar con (aplicación) Adecuados para aplicaciones de recogida de muestras, diagnóstico y medios
Estilo de cuello Rosca
Modelo Tubular
Estilo de rosca Rosca
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 125/paq.
Tamaño del tapón 24 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave
Altura (métrico) 82 mm
Tipo de producto Vial