Learn More
Nabertherm™ Horno tubular universal
Código de producto. p-7236236 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de controlador:
B510
C550
Temperatura (métrico):
1100 °C
1300 °C
1500 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de controlador Temperatura (métrico) unitSize
17328189 B510 1500 °C cada uno
17338189 C550 1500 °C cada uno
17358189 C550 1100 °C cada uno
17378189 C550 1300 °C cada uno
4 options
Código de producto. 17328189
Proveedor: Nabertherm™ RT332LAN
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos hornos tubulares se utilizan cuando los experimentos de laboratorio deben realizarse de forma horizontal, vertical o en ángulos específicos.La capacidad de configurar el ángulo de inclinación y la altura de trabajo, y su diseño compacto, también hacen que estos hornos sean adecuados para la integración en sistemas de proceso existentes.
  • Longitud del tubo:360
  • Carga conectada:1,8 kW
  • Conexión eléctrica:1 fases
Especificaciones
Tipo de controlador B510
Zona calentada 200 mm
Temperatura (métrico) 1500 °C
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 445 x 475 x 740 mm
Longitud (métrico) 360 mm
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 30 mm