Learn More
Nabertherm™ Horno tubular universal
Código de producto. p-7187350 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de controlador:
B410
C450
Temperatura (métrico):
1100 °C
1300 °C
1500 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de controlador Temperatura (métrico) unitSize
15571112 B410 1500 °C cada uno
15509592 C450 1500 °C cada uno
15591112 C450 1100 °C cada uno
15519592 C450 1300 °C cada uno
4 options
Código de producto. 15571112
Proveedor: Nabertherm™ RT331BAN
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos hornos tubulares se utilizan cuando los experimentos de laboratorio deben realizarse de forma horizontal, vertical o en ángulos específicos.La capacidad de configurar el ángulo de inclinación y la altura de trabajo, y su diseño compacto, también hacen que estos hornos sean adecuados para la integración en sistemas de proceso existentes.
  • Controlador: C450
  • Longitud del tubo: 360
  • Carga conectada: 1,8 kW
  • Conexión eléctrica 1-fase
Especificaciones
Tipo de controlador B410
Zona calentada 200 mm
Temperatura (métrico) 1500 °C
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 445 x 475 x 740 mm
Longitud (métrico) 360 mm
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 30 mm