Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para tubos de ensayo universales con soporte para agitadores MaxQ™ 8000
Código de producto. p-4531070 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Rack para tubos de ensayo
Soporte de gradillas para tubos de ensayo
Tamaño del tubo:
26 a 30 mm
Entre 10 y 13 mm
Entre 16 y 20 mm
Entre 21 y 25 mm
Varía, ajustable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10696173
Marca: Thermo Scientific™ 600074
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agite varios tubos en un ángulo ajustable para maximizar la aireación de las muestras. Los soportes de gradillas pueden ajustarse para adaptarse a cualquiera de los cuatro tamaños de gradillas para tubos de ensayo que se comercializan.
Agite varios tubos en un ángulo ajustable para maximizar la aireación de las muestras. Las gradillas para tubos de ensayo universales Thermo Scientific™ con soporte para agitadores MaxQ™ 8000 proporcionan la máxima flexibilidad— se pueden ajustar para cualquiera de los cuatro tamaños de gradillas para tubos disponibles.
  • El soporte universal de gradillas para tubos de ensayo puede ajustarse para adaptarlo a cualquiera de los cuatro tamaños de gradilla para tubos de ensayo que se comercializan
  • El diseño universal requiere la compra de una gradilla de tubos de ensayo independiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Tubo
Tamaño del tubo Entre 21 y 25 mm
Capacidad de tubos 30 mL
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Para utilizar con (equipo) MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000
N.º de posiciones 40