Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para tubos de ensayo universales con soporte para agitadores MaxQ™ 8000
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Agite varios tubos en un ángulo ajustable para maximizar la aireación de las muestras. Las gradillas para tubos de ensayo universales Thermo Scientific™ con soporte para agitadores MaxQ™ 8000 proporcionan la máxima flexibilidad— se pueden ajustar para cualquiera de los cuatro tamaños de gradillas para tubos disponibles.
- El soporte universal de gradillas para tubos de ensayo puede ajustarse para adaptarlo a cualquiera de los cuatro tamaños de gradilla para tubos de ensayo que se comercializan
- El diseño universal requiere la compra de una gradilla de tubos de ensayo independiente
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Tubo |
| Tamaño del tubo | Entre 16 y 20 mm |
| Capacidad de tubos | 10 ml, 20 ml |
| Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
| Para utilizar con (equipo) | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
| N.º de posiciones | 40 |