Learn More
asecos™ Absorbentes universales cilindros
Código de producto. p-200003737 Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
1,2 m
3 m
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 6
Código de producto. 17896566
Marca: asecos™ 9954
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Absorción segura de aceites, agua, refrigerantes y productos químicos no agresivos
  • Gran durabilidad
  • Aptos para uso continuado y de larga duración
  • Elevada resistencia al desgarro y a la abrasión
  • Excepcionales propiedades de absorción
  • Gran capacidad de absorción (hasta 16 veces el propio peso)
  • Fino – para pequeños vertidos y prevención
  • Grueso – para grandes vertidos o absorción de charcos
Especificaciones
Color Gris
Material Heavy-duty Cloth
Tipo Universal Sorbent Sock
Longitud (imperial) 3.94 ft.
Longitud (métrico) 1,2 m
Anchura (imperial) 2.95 in.
Anchura (métrico) 75.00 mm
Peso (imperial) 11.02 lb.
Peso (métrico) 5 kg