Learn More
asecos™ Absorbentes universales almohadillas
Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Peso (métrico):
5 kg
7 kg
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
Descripción
- Gran durabilidad
- Aptos para uso continuado y de larga duración
- Elevada resistencia al desgarro y a la abrasión
- Excepcionales propiedades de absorción
- Gran capacidad de absorción (hasta 16 veces el propio peso)
- Fino – para pequeños vertidos y prevención
- Grueso – para grandes vertidos o absorción de charcos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Heavy-duty Cloth |
| Tipo | Universal Sorbent Pillow |
| Longitud (imperial) | 9.84 in. |
| Longitud (métrico) | 250.00 mm |
| Anchura (imperial) | 9.84 in. |
| Anchura (métrico) | 250.00 mm |
| Peso (imperial) | 15.43 lb. |
| Peso (métrico) | 7 kg |