Learn More
asecos™ Absorbentes universales almohadillas
Código de producto. 17806346 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
5 kg
7 kg
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
17806346 7 kg paquete de 20
17826566 5 kg paquete de 10
2 options
Código de producto. 17806346
Marca: asecos™ 9944
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Absorción segura de aceites, agua, refrigerantes y productos químicos no agresivos
  • Gran durabilidad
  • Aptos para uso continuado y de larga duración
  • Elevada resistencia al desgarro y a la abrasión
  • Excepcionales propiedades de absorción
  • Gran capacidad de absorción (hasta 16 veces el propio peso)
  • Fino – para pequeños vertidos y prevención
  • Grueso – para grandes vertidos o absorción de charcos
Especificaciones
Color Blanco
Material Heavy-duty Cloth
Tipo Universal Sorbent Pillow
Longitud (imperial) 9.84 in.
Longitud (métrico) 250.00 mm
Anchura (imperial) 9.84 in.
Anchura (métrico) 250.00 mm
Peso (imperial) 15.43 lb.
Peso (métrico) 7 kg