Descripción
- Conectado a través de cable plano
- Universalmente aplicable
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 20 mm |
| Capacidad portante (métrico) | 2 kg |
| Intervalo de velocidad | 5 to 220 rpm |
| Tensión | 100/240 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 4°C to 45°C |
| Tipo de producto | Agitador Universal |
| Tipo de tapón | EU |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 39.2°F to 113°F |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Material | Vidrio |
| Mostrar más |