Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas universales para RP
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 4 mm |
| Tipo | Precolumna para RP |
| Diámetro interior (métrico) | 3 mm |
| Formato de columna | Precolumna |
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC |