Learn More
Scientific Industries Abrazadera de trinquete universal para Mini-300 Orbital-Genie
Descripción
- Crea filas adicionales para con la abrazadera de trinquete de Mini-300 Orbital-Genie que aumenta la flexibilidad para recipientes de diferentes tamaños y formas
- Ideal para usar con recipientes abiertos y matraces en T
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Recipientes abiertos, matraces en T, recipientes de varios tamaños y formas |
| Tipo de producto | Abrazadera de trinquete |
| Material | Silicona |
| Dimensiones (L x An) | 356 x 51 mm |
| Longitud (métrico) | 356 mm |
| Descripción | Abrazadera de trinquete universal para Mini-300 Orbital-Genie |
| Para utilizar con (equipo) | Abrazaderas de trinquete Scientific Industries para Mini-300 Orbital-Genie |
| Incluye | Una abrazadera de trinquete acolchada |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |