Learn More
SI Analytics™ Sistema de alimentación universal
Código de producto. 10349571 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Familia de medidores Lab y Prolab
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10349571 Familia de medidores Lab y Prolab cada uno
1 options
Product Code. 10349571
Brand: SI Analytics™ 285204889
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
La fuente de alimentación universal SI Analytics™ es adecuada para medidores HandyLab, Lab y ProLab.
  • Adecuado para medidores HandyLab, Lab y ProLab
  • No es adecuado para Lab 745, 845 y 945
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Sistema de alimentación universal
Para utilizar con (equipo) Familia de medidores Lab y Prolab
Tensión 120/230 V