Learn More
Thermo Scientific™ Pinzas de plataformas universales para agitadores MaxQ™ 8000
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Sujete los recipientes con las pinzas de plataformas universales para agitadores orbitales Thermo Scientific™ MaxQ™ de alto rendimiento.Excepcionales en innovación, fiabilidad y exactitud, estos agitadores orbitales, las plataformas y los accesorios son la mejor opción para los laboratorios de gran actividad.
Kit de inicio con pinzas de matraces, que incluye:
- (1) pinza de microplaca
- (2) pinzas para matraz de 25 ml
- (2) pinzas para matraz de 50 ml
- (2) pinzas para matraz de 125 ml
- (4) pinzas para matraz de 250/300 ml
- (4) pinzas para matraz de 500 ml
- (2) pinzas para matraz de 1 l
- (2) pinzas para matraz de 2 l
- Tornillos de recambio
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | 4 L |
| Tipo de producto | Abrazaderas para matraces |
| Para utilizar con (equipo) | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481 |
| N.º de posiciones | 0 |