Learn More
Thermo Scientific™ Pinzas de plataformas universales para agitadores MaxQ™ 8000
Código de producto. 11910398 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Abrazadera para microplacas
Abrazaderas para matraces
Inserto de espuma
Kit de pinzas para matraces
Admite:
1 L
125 mL
2 L
25 mL
250/300 mL
2800 mL
4 L
5 L
50 mL
500 mL
6 L
Matraces
Microplacas
Viales, tubos
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Admite unitSize
11910398 Abrazaderas para matraces 5 L cada uno
10474992 Abrazaderas para matraces 25 mL cada uno
10525433 Abrazaderas para matraces 50 mL cada uno
10729273 Abrazaderas para matraces 125 mL cada uno
11821271 Abrazaderas para matraces 250/300 mL cada uno
10535433 Abrazaderas para matraces 500 mL cada uno
10084032 Abrazaderas para matraces 1 L cada uno
10452902 Abrazaderas para matraces 2 L 1 PCS
10462902 Abrazaderas para matraces 2800 mL cada uno
11826763 Abrazadera para microplacas Microplacas cada uno
11736449 Inserto de espuma Viales, tubos 5 PCS
12682785 Abrazaderas para matraces 4 L cada uno
12692785 Abrazaderas para matraces 6 L cada uno
10338922 Kit de pinzas para matraces Matraces 1 PCS
14 options
Código de producto. 11910398
Marca: Thermo Scientific™ 236028
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fije los recipientes con las pinzas de plataformas universales para agitadores Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000.
Sujete los recipientes con las pinzas de plataformas universales para agitadores orbitales Thermo Scientific™ MaxQ™ de alto rendimiento.Excepcionales en innovación, fiabilidad y exactitud, estos agitadores orbitales, las plataformas y los accesorios son la mejor opción para los laboratorios de gran actividad.
Kit de inicio con pinzas de matraces, que incluye:
  • (1) pinza de microplaca
  • (2) pinzas para matraz de 25 ml
  • (2) pinzas para matraz de 50 ml
  • (2) pinzas para matraz de 125 ml
  • (4) pinzas para matraz de 250/300 ml
  • (4) pinzas para matraz de 500 ml
  • (2) pinzas para matraz de 1 l
  • (2) pinzas para matraz de 2 l
  • Tornillos de recambio
Los tornillos de recambio se comercializan por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite 5 L
Tipo de producto Abrazaderas para matraces
Para utilizar con (equipo) MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481
N.º de posiciones 0