Learn More
Thermo Scientific™ Pinzas de plataformas universales para agitadores MaxQ™ 8000
Código de producto. 11736449 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Abrazadera para microplacas
Abrazaderas para matraces
Inserto de espuma
Kit de pinzas para matraces
Admite:
1 L
125 mL
2 L
25 mL
250/300 mL
2800 mL
4 L
5 L
50 mL
500 mL
6 L
Matraces
Microplacas
Viales, tubos
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Admite unitSize
11736449 Inserto de espuma Viales, tubos 5 PCS
10474992 Abrazaderas para matraces 25 mL cada uno
10525433 Abrazaderas para matraces 50 mL cada uno
10729273 Abrazaderas para matraces 125 mL cada uno
11821271 Abrazaderas para matraces 250/300 mL cada uno
10535433 Abrazaderas para matraces 500 mL cada uno
10084032 Abrazaderas para matraces 1 L cada uno
10452902 Abrazaderas para matraces 2 L 1 PCS
10462902 Abrazaderas para matraces 2800 mL cada uno
11826763 Abrazadera para microplacas Microplacas cada uno
12682785 Abrazaderas para matraces 4 L cada uno
12692785 Abrazaderas para matraces 6 L cada uno
11910398 Abrazaderas para matraces 5 L cada uno
10338922 Kit de pinzas para matraces Matraces 1 PCS
14 options
Código de producto. 11736449
Marca: Thermo Scientific™ 161033
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fije los recipientes con las pinzas de plataformas universales para agitadores Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000.
Sujete los recipientes con las pinzas de plataformas universales para agitadores orbitales Thermo Scientific™ MaxQ™ de alto rendimiento.Excepcionales en innovación, fiabilidad y exactitud, estos agitadores orbitales, las plataformas y los accesorios son la mejor opción para los laboratorios de gran actividad.
Kit de inicio con pinzas de matraces, que incluye:
  • (1) pinza de microplaca
  • (2) pinzas para matraz de 25 ml
  • (2) pinzas para matraz de 50 ml
  • (2) pinzas para matraz de 125 ml
  • (4) pinzas para matraz de 250/300 ml
  • (4) pinzas para matraz de 500 ml
  • (2) pinzas para matraz de 1 l
  • (2) pinzas para matraz de 2 l
  • Tornillos de recambio
Nota:
Los tornillos de recambio se comercializan por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Viales, tubos
Tipo de producto Inserto de espuma
Para utilizar con (equipo) MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000