Learn More
Thermo Scientific™ Pinzas de plataformas universales para agitadores MaxQ™ 8000
Código de producto. 10535433 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Abrazadera para microplacas
Abrazaderas para matraces
Inserto de espuma
Kit de pinzas para matraces
Admite:
1 L
125 mL
2 L
25 mL
250/300 mL
2800 mL
4 L
5 L
50 mL
500 mL
6 L
Matraces
Microplacas
Viales, tubos
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Admite unitSize
10535433 Abrazaderas para matraces 500 mL cada uno
10474992 Abrazaderas para matraces 25 mL cada uno
10525433 Abrazaderas para matraces 50 mL cada uno
10729273 Abrazaderas para matraces 125 mL cada uno
11821271 Abrazaderas para matraces 250/300 mL cada uno
10084032 Abrazaderas para matraces 1 L cada uno
10452902 Abrazaderas para matraces 2 L 1 PCS
10462902 Abrazaderas para matraces 2800 mL cada uno
11826763 Abrazadera para microplacas Microplacas cada uno
11736449 Inserto de espuma Viales, tubos 5 PCS
12682785 Abrazaderas para matraces 4 L cada uno
12692785 Abrazaderas para matraces 6 L cada uno
11910398 Abrazaderas para matraces 5 L cada uno
10338922 Kit de pinzas para matraces Matraces 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10535433 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 236014
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fije los recipientes con las pinzas de plataformas universales para agitadores Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000.
Sujete los recipientes con las pinzas de plataformas universales para agitadores orbitales Thermo Scientific™ MaxQ™ de alto rendimiento.Excepcionales en innovación, fiabilidad y exactitud, estos agitadores orbitales, las plataformas y los accesorios son la mejor opción para los laboratorios de gran actividad.
Kit de inicio con pinzas de matraces, que incluye:
  • (1) abrazadera para microplacas
  • (2) pinzas de matraces de 25 ml
  • (2) pinzas de matraces de 50 ml
  • (2) pinzas de matraces de 125 ml
  • (4) pinzas de matraces de 250/300 ml
  • (4) pinzas de matraces de 500 ml
  • (2) pinzas de matraces de 1 l
  • (2) pinzas de matraces de 2 l
  • Tornillos de recambio
Nota:
Los tornillos de recambio se comercializan por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite 500 mL
Tipo de producto Abrazaderas para matraces
Para utilizar con (equipo) MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000