Learn More
Grant Instruments™ Barras ajustables y dos niveles de fijación
Código de producto. 12904035
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
PSU-2Oi
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
12904035 PSU-2Oi cada uno
1 options
Código de producto. 12904035
Marca: Grant Instruments™ PUP330
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conéctela a una plataforma universal para proporcionar estabilidad y seguridad a los recipientes cuando el agitador orbital está en movimiento. Las barras ajustables y los dos niveles de fijación Grant Instruments™ no requieren herramientas para acoplarse en la plataforma.
  • Para su uso con agitadores orbitales Grant
  • Dimensiones: 345 × 430 × 105 mm
  • Incluye barras de sujeción adicionales que también se pueden pedir por separado (HB 330)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 345 x 430 x 105mm
Para utilizar con (equipo) PSU-2Oi