Descripción
- Una variedad de opciones de plataforma están disponibles para mantener irregular muestras o pinzas para matraces tradicionales y gradillas para tubos
- Las plataformas pueden aumentar la cantidad de espacio utilizable para las muestras
- En algunos casos se puede apilar para aumentar el rendimiento y. doble capacidad de muestra
- Las gradillas de tubos y las alfombrillas con hoyuelos mantienen los tubos en su lugar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Plataforma |
| Material | Acero inoxidable |
| Fondo (imperial) | 18,00 in |
| Fondo (métrico) | 45,70 cm |
| Dimensiones (L x An) | 45,7 x 45,7 cm |
| Longitud (imperial) | 18,00 in |
| Longitud (métrico) | 45,70 cm |
| Anchura (imperial) | 18,00 in |
| Anchura (métrico) | 45,70 cm |
| Descripción | Plataforma universal, 46 x 46 cm, S/S. |
| Mostrar más |