Learn More
OHAUS™ Plataforma universal
Código de producto. 15752469 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
29 x 33 cm
33 x 33 cm
45,7 x 45,7 cm
46 x 46 cm
61 x 45,7 cm
61 x 61 cm
76,2 x 45,7 cm
91,4 x 61 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15752469 33 x 33 cm cada uno
15742469 29 x 33 cm cada uno
15762469 45,7 x 45,7 cm cada uno
15772469 46 x 46 cm cada uno
15782469 61 x 45,7 cm cada uno
15792469 61 x 61 cm cada uno
15702479 76,2 x 45,7 cm cada uno
15712479 91,4 x 61 cm cada uno
8 options
Código de producto. 15752469
Marca: OHAUS™ 30400053
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Plataforma universal OHAUS™ diseñada para almacenar muestras y material de vidrio de laboratorio.
  • Una variedad de opciones de plataforma están disponibles para mantener irregular muestras o pinzas para matraces tradicionales y gradillas para tubos
  • Las plataformas pueden aumentar la cantidad de espacio utilizable para las muestras
  • En algunos casos se puede apilar para aumentar el rendimiento y. doble capacidad de muestra
  • Las gradillas de tubos y las alfombrillas con hoyuelos mantienen los tubos en su lugar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Plataforma
Material Acero inoxidable
Fondo (imperial) 13,00 in
Fondo (métrico) 33,00 cm
Dimensiones (L x An) 33 x 33 cm
Longitud (imperial) 13,00 pulg
Longitud (métrico) 33,00 cm
Anchura (métrico) 33,00 cm
Descripción Plataforma universal, 33 x 33 cm, S/S.
Para utilizar con (aplicación) Universal