Description
- Una variedad de opciones de plataforma están disponibles para mantener irregular muestras o pinzas para matraces tradicionales y gradillas para tubos
- Las plataformas pueden aumentar la cantidad de espacio utilizable para las muestras
- En algunos casos se puede apilar para aumentar el rendimiento y. doble capacidad de muestra
- Las gradillas de tubos y las alfombrillas con hoyuelos mantienen los tubos en su lugar
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Plataforma |
| Material | Acero inoxidable |
| Fondo (imperial) | 11,00 in |
| Fondo (métrico) | 29,00 cm |
| Dimensiones (L x An) | 29 x 33 cm |
| Longitud (imperial) | 11,00 pulg |
| Longitud (métrico) | 29,00 cm |
| Anchura (métrico) | 33,00 cm |
| Descripción | Plataforma universal, 28 x 33 cm, S/S. |
| Para utilizar con (aplicación) | Universal |