Learn More
Kartell™ Perilla de pipeta de seguridad universal
Descripción
Reduzca el riesgo de agrietamiento o astillado al llenar una pipeta de cualquier tamaño. La perilla de pipeta de seguridad universal Kartell™ utiliza un accesorio con un adaptador para sellar alrededor de las pipetas sin torcerlas.
- Caucho rojo con perilla de silicona
- Para uso con pipetas con una capacidad de hasta 25 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Caucho y silicona |
| Tipo | Pipeteador universal |