Descripción
- Rollo de papel universal para la impresora Z890
- Un rollo
- Diámetro exterior de 80 mm y diámetro interior de 12 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rollo para impresora con papel universal para la impresora Z890. |
| Diámetro (métrico) | Diámetro exterior de 80 mm |
| Tipo | Rollo para impresora |
| Para utilizar con (aplicación) | Para impresora Z 890 |
| Anchura (métrico) | 76 mm |