Learn More
Corning™ Soporte para pipetas lineal universal
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Color:
Naranja
Transparente
Posiciones:
4
6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Soporte lineal universal Corning™ para cuatro pipetas, (cuatro monocanal, máximo de dos pipetas de 8 o 12 canales)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Soporte para pipeta |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Naranja |
| Admite | Pipetas monocanal (4) o pipetas multicanal (2) |
| Material | POM |
| Posiciones | 4 |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Pipetas |
| Cantidad | Caja de 1 unidades |
| Longitud (métrico) | 30,6 cm |
| Mostrar más |