Learn More
Corning™ Soporte para pipetas lineal universal
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16309931 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Color:
Naranja
Transparente
Posiciones:
4
6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16309931
Marca: Corning™ 6068
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Práctico almacenamiento para pipetas.
Admite: Pipetas monocanal (6) o pipetas multicanal (3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Soporte para pipeta
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Admite Pipetas monocanal (6) o pipetas multicanal (3)
Posiciones 6
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Pipetas
Cantidad Caja de 1 unidades
Longitud (métrico) 42,6 cm
Anchura (métrico) 11 cm
Altura (métrico) 23,8 cm